221368
Sodium pyrophosphate decahydrate
ACS reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, Tetrasodium pyrophosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥99%
Stato
crystals or chunks
Impurezze
≤0.001% N compounds
≤0.01% insolubles
pH
9.5-10.5 (25 °C, 5%)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?