PHR2205
Tetrasodium Pyrophosphate Decahydrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, Tetrasodium pyrophosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to NIST 3152a
Famiglia di API
tetrasodium pyrophosphate
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)