62580
Lithium perchlorate
purum p.a., ≥98.0% (calc. based on dry substance, T), powder
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (calc. based on dry substance, T)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
≤3% water
pH
6.0-9.5 (25 °C, 106.4 g/L)
Punto di fusione
236 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)