245801
N-(Hydroxymethyl)acrylamide solution
48 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Monomethylolacrylamide, N-(Hydroxymethyl)acrylamide, N-Methanolacrylamide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
contiene
30 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Concentrazione
48 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.413
Densità
1.074 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCNC(=O)C=C
InChI
1S/C4H7NO2/c1-2-4(7)5-3-6/h2,6H,1,3H2,(H,5,7)
CNCOEDDPFOAUMB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3