61197
Copper(II) nitrate trihydrate
purum p.a., 98.0-103% (RT)
Sinonimo/i:
Cupric nitrate trihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Livello qualitativo
Saggio
98.0-103% (RT)
Stato
powder, crystals or chunks
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.3H2O/c;2*2-1(3)4;;;/h;;;3*1H2/q+2;2*-1;;;
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- [Cu(dpq)(NO3)2]
- [Cu(dpq)(NO3)(H2O)2](NO3)
- [Cu(dpq)(NO3)2(H2O)2]·2H2O
- [Cu(dppz)(NO3)2(H2O)]·H2O
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?