229636
Copper(II) nitrate hydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cupric nitrate hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Punto di fusione
114.5 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
VMKYLARTXWTBPI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a precursor to prepare CuO nanoparticles with photocatalytic activity.
- As a starting material to synthesize delafossite CuGaO2(CGO)electrocatalyst for hydrogen evolution from water splitting.
- To catalyze oxidative coupling of 2,6-dimethylphenol to produce a polymer which is an important engineering material.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.