216828
Iron(III) nitrate nonahydrate
ACS reagent, ≥98%
Sinonimo/i:
Ferric nitrate nonahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥98%
98.0-101.0% (ACS specification)
Stato
moist crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤0.005% insolubles
≤0.1% Substances not pptd. by NH4OH (as sulfates)
pH
1.5 (20 °C)
Punto di fusione
47 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.01%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A catalyst in the oxidation of 1o, 2o, and benzylic alcohols to their corresponding carbonyl compounds in the presence of heteropoly acids.
- A promoter in the synthesis of polycrystalline boron nitride nanotubes (BNNTs) by a ball milling-annealing method.
It can also be used to synthesize:
- Iron-doped mesoporous silica used as an efficient catalyst for the degradation of rhodamine B dye under acidic conditions.
- Iron(III)-doped titania nanoparticles by modified sol-gel method.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?