Key Documents
1.02753
Supelco
Copper(II) nitrate trihydrate
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Copper(II) nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
About This Item
Formula condensata:
Cu(NO3)2 · 3 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
221-838-5
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (iodometric)
Forma fisica
solid
Potenza
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
114 °C
Solubilità
2670 g/L
Densità
2.05 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1050 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3