59600
3-Methyl-2-butanone
puriss., ≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
Isopropyl methyl ketone, Methyl isopropyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Saggio
≥98.5% (GC)
Stato
liquid
Limite di esplosione
0.34-6.3 %
tecniche
GC/GC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.388 (lit.)
n20/D 1.388
P. ebollizione
94-95 °C (lit.)
Punto di fusione
−92 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble(lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)