496219
N,N-diisopropiletilammina
99.5%, biotech. grade
Sinonimo/i:
N-etildiisopropilammina, DIPEA, Etildiisopropilammina, ‘Base di Hünig’
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
biotech. grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
31 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99.5%
Forma fisica
liquid
Impurezze
<0.050% water
Colore
APHA: <20
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
pH
12.3 (20 °C)
P. eboll.
127 °C (lit.)
Punto di fusione
<−50 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 4.01 g/L at 20 °C
Densità
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- In the palladium (0)-catalyzed alkoxy carbonylation of allyl phosphates and acetate.
- In the selective enolate formation along with boryl triflates.
- In the C–N coupling of aryl halides with nitroarenes in the presence of nickel catalyst.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.5 °C