49593
Celite® 110
filter aid, flux calcinated
Sinonimo/i:
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
Prodotti consigliati
Qualità
flux calcinated
Composizione
Al2O3, 0.9%
CaO, 3.7%
Fe2O3, 0.4%
K2O, 0.2%
MgO, 0.3%
Na2O, 0.9%
SiO2, 93.5%
Perdita
≤0.1% loss on ignition, 900°C
Mediana della dimens. particellare
≤45 μm
pH
~10.5 (25 °C, 10% in slurry)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)