Key Documents
674079
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitropyridine
90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
90%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
35-50 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cnccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-4-1-2-7-3-5(4)8(9)10/h1-3H
JOTRPRKONYTVBV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves