414220
Propylene carbonate
suitable for HPLC, 99.7%
Sinonimo/i:
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
HPLC grade
Tensione di vapore
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Saggio
99.7%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
851 °F
Limite di esplosione
14.3 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.020% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
240 °C (lit.)
Punto di fusione
−55 °C (lit.)
Densità
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 235 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.50
λ: 300 nm Amax: 0.30
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 375-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.