334340
Molecular sieves, 13X
pellets, 1.6 mm diameter
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Length: approximately twice the particle diameter
Forma fisica
pellets
Concentrazione
13 × (miscellaneous)
Diametro
1.6 mm
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3