Documenti fondamentali
334278
Sigma-Aldrich
Molecular sieves, 3 Å
pellets, 3.2 mm
Sinonimo/i:
Molekularsieb UOP Typ 3A
About This Item
Formula condensata:
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NB.24
Forma fisica
pellets
Livello qualitativo
Dimensione particelle
3.2 mm
Dimensione pori
3 Å
WGK 3