Documenti fondamentali
1.05703
Supelco
Molecular sieve 1.0 nm
beads ~ 2 mm
Sinonimo/i:
Molecular sieve 1.0 nm, Sodium aluminium silicate
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41123003
Numero indice EU:
215-283-8
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Stato
beads
Area superficiale
800 m2/g
Perdita
≤5% loss on ignition, 950°C
Dimensione particelle
~2 mm
Dimensione pori
1.0 nm
pH
8-11 ( in H2O)
Punto di fusione
>1600 °C
Densità bulk
700‑750 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Risultati analitici
Identity: passes test
Loss on ignition (950 °C): ≤ 5 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 24 %
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4