Documenti fondamentali
20300
Supelco
Molecular Sieve, 5Å
30-40 mesh, bottle of 50 g
About This Item
Codice UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
Nome del prodotto
Molecular Sieve Adsorbent, matrix Molecular Sieve 5A, 30-40 mesh, bottle of 50 g
agenzia
suitable for USP/NF nitrogen
Livello qualitativo
Stato
powder
Confezionamento
bottle of 50 g
Matrice
Molecular Sieve 5A
Dimensione particelle
30-40 mesh
Dimensione pori
5 Å pore diameter
Densità
~0.72 g/mL (free fall density)
Descrizione generale
Molecular sieves are synthetically produced zeolites (naturally occurring aluminosilicate minerals), and are characterized by pores and internal cavities of extremely uniform dimensions. These crystalline materials have three-dimensional structures based on silicon oxide (SiO4) and aluminum oxide (AlO4) polyhedra. The polyhedra are linked by their corners to produce an open structure with internal cavities in which molecules can be trapped. These materials are engineered so that access to the internal cavities is through specific and uniform sized pores.
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
LaHue MD
Analytical Chemistry, 43(8), 1113-1115 (1971)