329428
Activated charcoal
Norit® ROW 0.8 SUPRA, pellets
Sinonimo/i:
Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
pellets
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Norit® ROW 0.8 SUPRA
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3