242276
Activated charcoal
DARCO®, −100 mesh particle size, powder
Sinonimo/i:
Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
DARCO®
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Impurezze
>15 g Methylene Blue adsorption (per 100 g (minimum))
<0.50% Water solubles
<12% Moisture
<200 ppm Acid soluble iron
Dimensione particelle
−100 mesh
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?