Key Documents
JKA12011
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-NH2
Amine PEG8 Amine, monodisperse
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
NH2(CH2CH2O)7CH2CH2NH2
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
product name
NH2-PEG8-NH2,
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)