Documenti fondamentali
406678
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether)
average Mn ~400
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
liquid
Livello qualitativo
PM
average Mn ~400
Indice di rifrazione
n20/D 1.449
Densità
0.97 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Recovery of high purity Si from kerf-loss Si slurry waste by flotation method using PEA collector.: This study explores a technique for recovering high-purity silicon from slurry waste, utilizing Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether) as a flotation collector. The process demonstrates a potential application in recycling silicon from industrial waste, contributing to more sustainable manufacturing practices (Li et al., 2020).
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
325.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
163 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)