319937
N,N-dimetilformammide
ACS reagent, ≥99.8%
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
833 °F
Limite di esplosione
15.2 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.003 meq/g Titr. base
≤0.15% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Colore
clear
APHA: ≤15
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- A formylating agent for organometallic compounds.
- A reactant to prepare Vilsmeier reagent by reacting with phosphorus oxychloride.
- A reagent for amination of aryl chlorides in the presence of potassium t-butoxide.
- A reducing agent for metal salts to prepare metal colloids.
- A catalyst for the regioselective silylation of unprotected carbohydrates.
DMF can also be used in the following:
- DMF-Phosgene catalytic system is used to prepare alkyl halides from alcohols.
- DMF-POCl3 is used to convert acyclic and cyclic enolizable ketones to β-chloro-α, β-unsaturated aldehydes.
- DMF-POCl3 is used to synthesize quinoline-3-carbaldehydes from acylanilides.
- DMF-SOCl2 combination is used to dehydrate oximes to nitriles.
- DMF-Ag2O converts α-bromopropionamides to oxazolidinones.
- DMF is frequently used as a solvent in many chemical reactions, which require a high solvency power.
greener alternative product
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?