30435
Fosfato di sodio
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., 98.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio secondario, Di-sodio idrogenofosfato, Fosfato disodico, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Grado
puriss. p.a.
Saggio
98.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Stato
crystals
Impurezze
reducing impurities, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.5% NaH2PO4 (calc. to dried subst.)
Perdita
19.5-21.0% loss on drying, 130 °C
pH
9.0-9.2 (20 °C, 5%)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Compatibilità
in accordance for appearance of solution
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In the synthesis of BiOCl/BiPO4 composites from bismuth nitrate pentahydrate and potassium chloride by the microwave-assisted hydrothermal method.
- To prepare sodium phosphate buffer solution.
- As a phosphorus source in the synthesis of Mg-doped hydroxyapatite nanoplates.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?