60220
Fosfato di potassio
buffer substance, anhydrous, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-100.5%
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio prim., Fosfato monopotassico, Potassio diidrogeno fosfato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
anhydrous
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Saggio
99.5-100.5%
Forma fisica
crystalline
Impurezze
≤0.001% total nitrogen (N)
Perdita
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
4.2-4.5 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Punto di fusione
252.6 °C (lit.)
Solubilità
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless to light yellow
Densità
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤15 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Stringa SMILE
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- to prepare the working luminol solution to study the prooxidant activity in the chemiluminescent system luminol–H2O2
- in phosphate buffer saline (PBS) to culture embryonic stem cells (ESCs) and generate embryoid bodies
- in PBS to prepare polydimethylsiloxane (PDMS) substrate
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This application illustrate how Rutin can be determined in skin cream samples using a monolithic Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped column with UV detection.