291048
Iodine monochloride solution
1.0 M in methylene chloride
Sinonimo/i:
Chloroiodide solution, Wijs solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Stato
liquid
Concentrazione
0.95-1.10 M (by Na2S2O3, titration)
1.0 M in methylene chloride
Densità
1.42 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?