481556
Iodine monochloride
99.998% trace metals basis
Sinonimo/i:
Chloroiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.998% trace metals basis
Impurezze
<25 ppm total metallic impurities
P. ebollizione
97.4 °C (lit.)
Densità
3.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?