Key Documents
270482
Sigma-Aldrich
2-metossietanolo
suitable for HPLC, ≥99.9%
Sinonimo/i:
Etere monometilico di etilenglicole, Glicole metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.09
Beilstein:
1731074
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
2.62 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
6.17 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
548 °F
Purificato mediante
glass distillation
Limite di esplosione
24.5 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.050% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
P. eboll.
124-125 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Densità
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 213 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Questo solvente è distillato in vetro, sottoposto a filtrazione submicronica e soggetto a rigoroso controllo delle specifiche per assicurare uniformità del prodotto da un lotto all′altro.
Applicazioni
Pensato per essere utilizzato con strumentazione HPLC e per applicazioni di sintesi organica
Impiegato nell′analisi LC-MS di campioni di urina di topo per la determinazione del 2-metossietanolo.
Prodotti consigliati
Scopra i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Immune system, thymus
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Robert A Hartman et al.
Journal of biomechanics, 45(2), 382-385 (2011-11-22)
Intervertebral disc degeneration, a leading cause of low back pain, poses a significant socioeconomic burden with a broad array of costly treatment options. Mechanical loading is important in disease progression and treatment. Connecting mechanics and biology is critical for determining
Conductometric, viscometric, and spectroscopic investigations on the solvation phenomena of alkali-metal ions and ion pairs in 2-methoxyethanol.
Das B and Hazra DK.
The Journal of Physical Chemistry, 99(1), 269-273 (1995)
Alberto Dessy et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 87(2), 236-242 (2011-06-17)
Therapeutic properties of Dead Sea Water (DSW) in the treatment of skin diseases such as atopic dermatitis, psoriasis and photo aging UV damaged skin have been well established. DSW is in fact rich in minerals such as calcium, magnesium, sodium
H-Y Chang et al.
Occupational and environmental medicine, 61(8), 697-702 (2004-07-20)
To evaluate the protective effectiveness of gloves from occupational exposure to 2-methoxyethanol (2-ME); and to examine the association of 2-methoxyacetic acid (MAA) in urine and plasma collected simultaneously from low 2-ME exposure and high 2-ME exposure workers in a semiconductor
Alberto Dessy et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 43(1-2), 57-64 (2011-03-30)
In the present work polymeric nanoparticles based on Poly (maleic anhydride-alt-butyl vinyl ether) 5% grafted with m-PEG (2000) and 95% grafted with 2-methoxyethanol (VAM41-PEG) were loaded with human hemoglobin (Hb) and characterized from a physicochemical point of view. The assessment
Protocolli
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43