579548
Diethylene glycol methyl ether
ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinonimo/i:
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Methyldiglycol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Densità del vapore
4.14 (vs air)
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
221 °C
Limite di esplosione
1.38-22.7 %
dilution
(for general lab use)
Impurezze
≤0.1% (water)
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
194 °C (lit.)
Punto di fusione
−70 °C (lit.)
Densità
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCOCCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Composition-explicit distillation curves of diesel fuel with glycol ether and glycol ester oxygenates: fuel analysis metrology to enable decreased particulate emissions.: Investigates the incorporation of diethylene glycol methyl ether into diesel fuels to reduce particulate emissions. This research is vital for environmental science, focusing on improving air quality and reducing the ecological impact of diesel engines (Smith BL et al., 2008).
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?