24122
Alcool benzilico
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-100.5% (GC)
Sinonimo/i:
Benzenmetanolo
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Descrizione
peroxide value <= 5
Grado
puriss.
Saggio
99-100.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
817 °F
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Limite di esplosione
0.34-6.3 %
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Impurezze
related substances, in accordance
residual solvents, complies
≤0.02% free acid (as C6H5COOH)
≤0.02% sum peaks before benzyl alcohol (GC)
≤0.05% benzaldehyde (GC)
≤0.05% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.10% cyclohexylmethanol (GC)
≤0.2% related subst. (GC)
≤0.2% sum peaks after benzyl alcohol (GC)
Residuo alla calcinazione
≤0.005% (as SO4)
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.539-1.541
P. ebollizione
203-205 °C (lit.)
Punto di fusione
−16-−13 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
complies for identity (IR)
in accordance for appearance of solution
Stringa SMILE
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Etherification of glycerol.
- Preparation of benzaldehyde by solvent free oxidation using supported undecamolybdophosphate catalyst.
- Synthesis of N-(phenylmethylene)benzeneamine by the reaction with nitrobenzene in presence of rhodium-catalyst.
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - DIN 51758
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?