Documenti fondamentali
8.22259
Sigma-Aldrich
Alcool benzilico
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzenmetanolo
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Beilstein:
878307
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
202-859-9
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
435 °C (DIN 51794)
817 °F
Potenza
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. eboll.
203-205 °C (lit.)
Punto di fusione
−16-−13 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 101 °C (DIN 51758)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Heterojunction photocatalysts for hydrogen evolution and benzyl alcohol oxidation: Wang et al. developed phosphotungstic acid clusters on Znln2S4 nanoflowers, demonstrating their efficiency as molecular-scale S-scheme heterojunctions for simultaneous hydrogen evolution and benzyl alcohol oxidation, indicating a promising application in renewable energy and organic synthesis technologies (Wang et al., 2024).
  • Photoelectrocatalytic alcohol oxidation: Gong et al. enhanced the performance of a BiVO(4) photoanode in bicarbonate electrolyte for efficient photoelectrocatalytic oxidation of alcohols including benzyl alcohol, showing potential for clean energy production and organic pollutant degradation (Gong et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.045 - 1.046
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - DIN 51758
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Alcool benzilico certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
39971
Alcool benzilico
Benzyl benzoate ReagentPlus®, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
B6630
Benzyl benzoate