217638
Ioduro di sodio
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Impurezze
<1.0% water
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
661 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble(lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- To synthesize α-alkoxylated ketones.
- For N-tert-butoxy carbonylation of amines.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3