Key Documents
216763
Sigma-Aldrich
Perossido di idrogeno
greener alternative
contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, ACS reagent
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.01
Beilstein:
3587191
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352304
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
1 (vs air)
Tensione di vapore
23.3 mmHg ( 30 °C)
Saggio
29.0-32.0% (ACS specification)
Forma fisica
liquid
Qualità
stabilized
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
30 wt. % in H2O
Impurezze
≤0.0006 meq/g Titr. acid
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Colore
APHA: ≤10
pH
3-4 (30% in hydrogen peroxide)
pKa (25 °C)
11.6
Densità
1.11 g/cm3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤3 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
Cationi in tracce
Fe: ≤0.5 ppm
NH4+: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ci adoperiamo per fornire alternative verdi dei prodotti tradizionali che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto è stato ottimizzato per la catalisi. Per maggiori informazioni, cliccare qui.
La soluzione di perossido di idrogeno viene usata comunemente come agente sbiancante. Presenta proprietà germicide e sporicide. H2O2 è una specie di ossigeno reattiva formata come prodotto di reazione di vari processi metabolici aerobici. È stata descritta la sua quantificazione ultra-traccia nel range di concentrazione di 10-11mole/ml con un metodo fluorimetrico.
Applicazioni
La soluzione di perossido di idrogeno è stata usata in un protocollo di immunofissazione.
La soluzione di perossido di idrogeno è stata utilizzata anche nella preparazione di ′Piranha′, una miscela di acido solforico/perossido di idrogeno per la pulizia dei wafer di silicio utilizzati nei chip per spettrometria di massa con iniziatore di nanostrutture (NIMS).
Può essere utilizzata come ossidante per:
  • Epossidazione delle olefine terminali in condizioni prive di alogenuri
  • Ossidazione del cicloesene in acido adipico in condizioni prive di solventi organici e alogenuri
Ossidante ecologico utilizzato per la bromurazione di composti 1,3-dicarbonilici, la formazione di legami ammidici a partire da ammine e aldeidi, l′alogenazione di composti aromatici e la de-tioacetalizzazione.
Monoclorurazione ossidativa altamente selettiva per sintetizzare gli intermedi organici: 2-clorotoluene, 2-cloroanilina, 2-clorofenolo e 2-cloro-4-metilfenolo
Altre note
Ci impegniamo a fornire prodotti alternativi più ecologici che aderiscono ad almeno uno dei 12 principi della chimica ecologica. Questo prodotto è stato migliorato per offrire una maggiore efficienza energetica. Scopri ulteriori dettagli qui.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Vapor-phase hydrogen peroxide as a surface decontaminant and sterilant.
Klapes NA and Vesley D. O. N. A. L. D.
Applied and Environmental Microbiology, 56(2), 503-506 (1990)
Dolores D Mruk et al.
Spermatogenesis, 1(2), 121-122 (2012-02-10)
Immunoblotting is an analytical technique used by many laboratories to study protein expression. It involves electrophoretic separation of proteins by sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE), immobilization of these proteins onto a membrane of either nitrocellulose or polyvinylidene difluoride
Changes in bovine enamel after treatment with a 30% hydrogen peroxide bleaching agent.
Hyun-Jin P, et al.
Dental Materials Journal, 23(4), 517-521 (2004)
A "green" route to adipic acid: Direct oxidation of cyclohexenes with 30 percent hydrogen peroxide.
Sato K, et al.
Science, 281(5383), 1646-1647 (1998)
Nanostructure-initiator mass spectrometry: a protocol for preparing and applying NIMS surfaces for high-sensitivity mass analysis.
Woo HK, et al.
Nature Protocols, 3(8), 1341-1349 (2008)