323381
Perossido di idrogeno
contains ~200 ppm acetanilide as stabilizer, 3 wt. % in H2O
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
23.3 mmHg ( 30 °C)
Forma fisica
liquid
contiene
~200 ppm acetanilide as stabilizer
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
3 wt. % in H2O
3.0-4.0 wt. % (H2O2 basis with KMnO4, redox titration)
Indice di rifrazione
n20/D 1.335
Densità
1 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- An oxidizing agent along with the urea in the epoxidation of propylene using TS-1(titanium silicate-1) catalyst.
- An oxidizing agent in the oxidation of As(III) to As (V).
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1