15523
Glicerolo
puriss., anhydrous, 99.0-101.0% (alkalimetric)
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
99.0-101.0% (alkalimetric)
99.0-101.0% (calc. on H2O free substance)
Forma fisica
viscous liquid
Temp. autoaccensione
698 °F
Qualità
anhydrous, 99.0-101.0% (alkalimetric)
Limite di esplosione
2.6-11.3 %
tecniche
IR spectroscopy: suitable
electrophoresis: suitable
Impurezze
≤1.0% water (Karl Fischer)
Residuo alla calcinazione
≤0.01% (as SO4)
Indice di rifrazione
n20/D 1.470-1.475
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
P. eboll.
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.2580-1.2644 g/mL at 20 °C
≥1.257 g/mL at 25 °C
1.25 g/mL (lit.)
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Compatibilità
complies for reaction against H2SO4
passes test for identity (IR)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
- a supplement during cell culture of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium avium.
- a fuel during designing enzymatic biofuel cell.
- a liquid composite matrix with 4-HCCA and 3-aminoquinoline for analysis of neutral and acidic glycans.
- a matrix for fast atom bombardment MS.
- may be employed as liquid matrix for the quantification studies by MALDI (Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry) analysis.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup