Documenti fondamentali
Z546429
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 2 mL, disc diam. 10 mm, porosity 25-50 μm
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Materiali
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. disco
10 mm
Capacità imbuto
2 mL
Diam. stelo
6 mm
Dimensione pori
25-50 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)