Y0001984
Codeine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Codeine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
codeine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2C[C@@H]3C4C=C[C@H](O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-/m0/s1
OROGSEYTTFOCAN-DNJOTXNNSA-N
Informazioni sul gene
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)