1200804
USP
Dihydrocodeine bitartrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dihydrocodeine hydrogen tartrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
codeine
Produttore/marchio commerciale
USP
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N1(C2C3C4(C(Oc5c4c(ccc5OC)C2)C(CC3)O)CC1)C.OC(C(O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C18H23NO3.C4H6O6/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3,6,11-13,17,20H,4-5,7-9H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
ZGSZBVAEVPSPFM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Hydrocodone Bitartrate and Homatropine Methylbromide Tablets
- Hydrocodone Bitartrate
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)