Y0001868
Phenoxymethylpenicillin for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Phenoxymethylpenicillinic acid, Penicillin V
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
phenoxymethylpenicillin
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H18N2O5S/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t11-,12+,14-/m1/s1
BPLBGHOLXOTWMN-MBNYWOFBSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)