Y0002393
Dabigatran etexilate mesilate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dabigatran etexilate mesylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)C.[n]1(c2c(nc1CNc4ccc(cc4)\C(=N\C(=O)OCCCCCC)\N)cc(cc2)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c3ncccc3)C
InChI
XETBXHPXHHOLOE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002393 | 4065270495853 |