PHR3833
Cefixime trihydrate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to EP C0684000
traceable to USP 1097658
Confezionamento
pkg of 1G
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.Nc1nc(cs1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(C=C)=C(N3C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H15N5O7S2.3H2O/c1-2-6-4-29-14-10(13(25)21(14)11(6)15(26)27)19-12(24)9(20-28-3-8(22)23)7-5-30-16(17)18-7;;;/h2,5,10,14H,1,3-4H2,(H2,17,18)(H,19,24)(H,22,23)(H,26,27);3*1H2/b20-9-;;;/t10-,14-;;;/m1.../s1
IPYWNMVPZOAFOQ-NABDTECSSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)