Y0001034
Lynestrenol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Lynestrenol, (17α)-19-Norpregn-4-en-20-yn-17-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lynestrenol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCCC=C4CC3)CC2)CC1)C)C#C
InChI
1S/C20H28O/c1-3-20(21)13-11-18-17-9-8-14-6-4-5-7-15(14)16(17)10-12-19(18,20)2/h1,6,15-18,21H,4-5,7-13H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
YNVGQYHLRCDXFQ-XGXHKTLJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)