Documenti fondamentali
Z261947
Optifix® PTFE thread adapter
neck thread size GL 40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
Filettatura collo
GL 40
Produttore/marchio commerciale
Fortuna Graf
Disponibilità
not available in EU
Descrizione generale
Made of PTFE. Adapts Optifix dispensers to other bottle thread sizes.
Note legali
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)