Y0001017
Methylphenidate hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
threo-Methyl α-phenyl-α-(2-piperidyl)acetate hydrochloride, Ritalin hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methylphenidate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].COC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO2.ClH/c1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12;/h2-4,7-8,12-13,15H,5-6,9-10H2,1H3;1H
JUMYIBMBTDDLNG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)