Y0000889
Acido (+)-6-aminopenicillanico
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6-APA, Acido (2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimetil-7-osso-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]eptano-2-carbossilico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
oxacillin; benzylpenicillin, amoxicillin, flucloxacillin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
198-200 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)