1031547
USP
Amoxicillin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(4S)-α-[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-4-carboxy-5,5-dimethyl-2-thiazolidineacetic acid monosodium salt, (4S)-2-{[(R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido](carboxy)methyl}-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic acid monosodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
amoxicillin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Amoxicillin
- Amoxicillin and Clavulanic Acid Extended-Release Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3