PHR2192
Amoxicillin Related Compound E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(4S)-2-(((R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)methyl(-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic acid
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1031558
Famiglia di API
amoxicillin
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)