PHR2191
Amoxicillin Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(4S)-2-{[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido](carboxy)methyl}-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic acid ammonium salt, Amoxicillin Impurity D
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1031547
Famiglia di API
amoxicillin
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 50 mg
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)