Documenti fondamentali
Y0000619
Guaiacolo
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Metossifenolo, Catecolo monometil-etere, Pirocatecolo monometil-etere
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Beilstein:
508112
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP Reference Standard
Densità del vapore
4.27 (vs air)
Tensione di vapore
0.11 mmHg ( 25 °C)
Famiglia di API
guaiacol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
P. eboll.
205 °C (lit.)
Punto di fusione
26-29 °C (lit.)
Densità
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Guaiacol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Il guaiacolo insieme al 2,4,6-tricloroanisolo può conferire sapore di tappo al vino. È stato sviluppato un metodo per l′estrazione e la quantifica dei due composti.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Woo-Cheol Sim et al.
Biochemical pharmacology, 90(4), 414-424 (2014-06-24)
Collaborative regulation of liver X receptor (LXR) and sterol regulatory element binding protein (SREBP)-1 are main determinants in hepatic steatosis, as shown in both animal models and human patients. Recent studies indicate that selective intervention of overly functional LXRα in
Tao Liu et al.
The Analyst, 139(17), 4315-4321 (2014-07-06)
The rapid and sensitive detection of Alicyclobacillus acidoterrestris (AA) has become very important due to the frequent occurrence of fruit juice spoilage by AA. In the present study, using guaiacol, both as the metabolic product of AA related to its
Nathalie Allaman-Pillet et al.
Molecular cancer research : MCR, 13(1), 86-97 (2014-08-22)
Retinoblastoma is the most common pediatric intraocular neoplasm. While retinoblastoma development requires the inactivation of both alleles of the retinoblastoma tumor suppressor gene (RB1) in the developing retina, additional genomic changes are involved in tumor progression, which progressively lead to
Sonica Sondhi et al.
PloS one, 9(5), e96951-e96951 (2014-05-30)
A novel extracellular thermo-alkali-stable laccase from Bacillus tequilensis SN4 (SN4LAC) was purified to homogeneity. The laccase was a monomeric protein of molecular weight 32 KDa. UV-visible spectrum and peptide mass fingerprinting results showed that SN4LAC is a multicopper oxidase. Laccase
Guus van Rossum et al.
ChemSusChem, 7(1), 253-259 (2013-11-23)
The liquefaction of lignocellulosic biomass is studied for the production of liquid (transportation) fuels. The process concept uses a product recycle as a liquefaction medium and produces a bio-oil that can be co-processed in a conventional oil refinery. This all