Documenti fondamentali
1300004
USP
Guaiacolo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Metossifenolo, Catecolo monometil-etere, Pirocatecolo monometil-etere
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Beilstein:
508112
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
4.27 (vs air)
Tensione di vapore
0.11 mmHg ( 25 °C)
Famiglia di API
guaiacol
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
P. eboll.
205 °C (lit.)
Punto di fusione
26-29 °C (lit.)
Densità
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Il guaiacolo insieme al 2,4,6-tricloroanisolo può conferire sapore di tappo al vino. È stato sviluppato un metodo per l′estrazione e la quantifica dei due composti.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1