Y0000096
Mesterolone impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1α,17β)-17-Hydroxy-1-methylandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-1α-methylandrost-4-en-3-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mesterolone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4([C@H](CC(=O)C=C4CC3)C)C)CC2)CC1)C
InChI
1S/C20H30O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h11-12,15-18,22H,4-10H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
KROXBRXHRBCDNO-IFMMWYRXSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)